Learn More
IKA EUROSTAR 60 Digital
Código de producto. 31910362 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910362 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31910362 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020105156
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La solución adecuada para tareas sencillas de mezcla de hasta 60 L (H2O) y viscosidades de hasta 50.000 mPas.
  • La nueva generación de agitadores aéreos EUROSTAR combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable, requiriendo hasta un 23% menos espacio en comparación con modelos anteriores, lo que los hace adecuados para cualquier laboratorio.
  • El par máximo de 100 Ncm a bajas velocidades y el ajuste lineal a 60 Ncm a máxima velocidad garantizan un rendimiento fiable y potente para aplicaciones exigentes de mezcla en laboratorio.
  • La innovadora medición de la tendencia de par muestra la tendencia de viscosidad de la muestra con una precisión de ±6 Ncm, mostrada directamente en la pantalla para proporcionar una retroalimentación importante durante el proceso de mezcla.
  • El ajuste automático de velocidad en el rango de 30 a 2000 rpm garantiza resultados constantes y fiables incluso si la viscosidad del medio cambia durante el funcionamiento.
  • La gran pantalla LCD muestra claramente todos los parámetros de un vistazo para un funcionamiento cómodo y fácil de usar.
  • El portafustes de liberación rápida permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano sin necesidad de herramientas adicionales.
  • La función de la tecla de bloqueo evita cambios accidentales en los ajustes durante la operación para mejorar la seguridad del proceso.
  • Los circuitos de seguridad integrados proporcionan apagado automático en caso de bloqueo o sobrecarga para proteger tanto al usuario como al equipo.
  • La clase de protección IP 54 garantiza resistencia al agua y al vapor salpicados para un uso fiable en entornos de laboratorio exigentes.
  • El motor sin escobillas ofrece un funcionamiento duradero, limpio y silencioso con menores requisitos de mantenimiento.
  • USB y las interfaces RS232 permiten conectividad conveniente e integración con flujos de trabajo.
  • Compatible con labworldsoft™ software de laboratorio para integración digital de flujos de trabajo y documentación de procesos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0 a 2000 rpm
Capacidad 60 L
Pantalla LCD
Tensión 240 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 191 x 89 x 237 mm
Tipo de tapón UE
Certificaciones/conformidad Clasificación de sala ISO blanca 7/8
Tamaño del mandril 10 mm
Material Recubrimiento Alu-cast
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP 54
par de torsión 100 Ncm como máximo.
Tipo Agitador de varillas
Viscosidad 50000 mPas
Peso (métrico) 3.8 kg