Descripción
- Su par máximo de 40 Ncm a bajas revoluciones y su ajuste lineal a 20 Ncm a máxima velocidad garantizan un rendimiento fiable y potente.
- La nueva generación de agitadores aéreos EUROSTAR combina diseño moderno, facilidad de uso y rendimiento fiable.
- Con hasta un 23% menos de espacio en comparación con los modelos anteriores, caben perfectamente en cualquier laboratorio.
- La innovadora medición de la tendencia del par muestra la tendencia de viscosidad de la muestra (±precisión de 6 Ncm).
- La tendencia de par se muestra directamente en la pantalla y proporciona una retroalimentación importante sobre el proceso de mezcla.
- Gracias al ajuste automático de velocidad en el rango de 30 a 2000 rpm, se aseguran resultados constantes, incluso si la viscosidad del medio cambia.
- Fácil de usar: La pantalla LCD grande muestra todos los parámetros de un vistazo.
- El mandril de liberación rápida permite cambiar las herramientas de mezcla con una sola mano, sin herramientas adicionales.
- Llave de bloqueo: Previene cambios accidentales en los ajustes.
- Circuitos de seguridad: Apagado automático en caso de bloqueo o sobrecarga.
- Clase de protección IP 54: Resistente a salpicaduras de agua y vapor para un uso fiable en entornos exigentes.
- Motor sin escobillas: Duradero, limpio y silencioso en funcionamiento.
- USB y RS232.
- Compatible con labworldsoft™ software de laboratorio para la integración en flujos de trabajo digitales y la documentación de procesos.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 2000 rpm |
| Capacidad | 25 L |
| Pantalla | LCD |
| Tensión | 240 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 191 x 89 x 237 mm |
| Tipo de tapón | UE |
| Certificaciones/conformidad | Clasificación de sala ISO blanca 7/8 |
| Tamaño del mandril | 10 mm |
| Material | Recubrimiento Alu-cast |
| Tipo de motor | De CC sin escobillas |
| Mostrar más |