Learn More
Fisherbrand™ Reloj atómico con señal de Europa
Product Code. 15378754 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
15378754 1 unidad cada uno
1 options
Artikelnummer. 15378754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    74.25€ / paquete de 1
    Ahorro 30.75€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Utilice este reloj con aplicaciones de control de tiempo de laboratorios multianalíticos. El reloj atómico con señal de Europa Fisherbrand™ Traceable™ establece la fecha y la hora correctas de forma automática.
  • Características: reloj atómico con señal de radio que establece la fecha y hora correctas de forma automática; el calendario indica el mes/fecha y el día
  • Intervalo de temperatura: De -5 °C a 50 °C; resolución: 0,1 °C; precisión: ± 1 °C
  • Se suministra con dispositivo de montaje en pared, soporte de sobremesa, pilas y certificado Traceable™
Bestellinformation
DisplayType
Spezifikation
Tipo de producto Reloj atómico con señal de Europa
Exactitud ±1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +50 °C
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Cantidad 1 unidad
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.