Learn More
Ethisterone, 98%, Thermo Scientific™
74.10€ - 228.00€
| CAS | 434-03-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C21H28O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 312.453 |
| Número MDL | MFCD00003656 |
| Clave InChI | CHNXZKVNWQUJIB-SJFWLOONSA-N |
| Sinónimo | pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17a, ksc587g1r, 17-hydroxypregna-4-ene-20-yne-3-one |
| PubChem CID | 12016247 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| SMILES | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2CCC4(C3CCC4(C#C)O)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15435779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63580.06 |
5g |
74.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15445779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63580.14 |
25g |
228.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilitysoluble in chloroform, DMSO (0.05 mg/ml), acetone (slightly ), ethanol (<1mg/mL at 25°C), and water (<1mg/mL at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| C21H28O2 | |
| MFCD00003656 | |
| pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17a, ksc587g1r, 17-hydroxypregna-4-ene-20-yne-3-one | |
| (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
Especificaciones
| Ethisterone | |
| C21H28O2 | |
| 1889895 | |
| pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17a, ksc587g1r, 17-hydroxypregna-4-ene-20-yne-3-one | |
| CHNXZKVNWQUJIB-SJFWLOONSA-N | |
| (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one | |
| 12016247 | |
| 98% |
| 434-03-7 | |
| MFCD00003656 | |
| 14,3741 | |
| soluble in chloroform,DMSO (0.05mg/ml),acetone (slightly ),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and water (<1mg/ml at 25°C). | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2CCC4(C3CCC4(C#C)O)C | |
| 312.453 | |
| 312.45 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H360
May damage fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H351-H360-H362
missing translation for 'einecsNumber' : 207-096-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TU5570250
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures