Learn More
Heathrow Scientific eShield™ Fundas Stay-Clean para smartphones
Código de producto. 30804785 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
Código de producto. Longitud (imperial)
30804785 6 in
1 options
Código de producto. 30804785 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor EC3100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.65€
    15.16€ / paquete de 100
    Ahorro 0.49€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja su dispositivo y manténgase libre de gérmenes
eShield™ Las fundas Stay-Clean brindan una barrera confiable contra gérmenes para teléfonos inteligentes en entornos no estériles, lo que reduce los riesgos de contaminación cruzada y mantiene la funcionalidad completa del dispositivo.
  • Para usar con teléfonos inteligentes
  • Protección de barrera resistente al desgarro
  • Reduce la contaminación cruzada
  • Material limpio, transparente y aprobado por la FDA
  • De un solo uso, desechable
  • Sensible al tacto, incluso con doble guante.
  • Cierre autoadhesivo fácil y seguro.
  • Ajustable para un ajuste perfecto y un mejor rendimiento de la pantalla táctil.
Precaución:
  • No estéril. No utilizar en un campo estéril.
  • Para uso en hospitales, entornos dentales, de emergencia, OSHA, médicos, veterinarios, de servicios de alimentos, de construcción, industriales u otros entornos desordenados o contaminados.
  • No sumergible. No reutilizar.
Advertencia:
  • La cubierta limita el flujo de aire al dispositivo.
  • Algunos dispositivos requieren un flujo de aire significativo para su enfriamiento. Verifique que el dispositivo no se sobrecaliente mientras esté en la funda Stay-Clean antes de un uso prolongado.
Especificaciones:
  • Color: transparente
  • Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Cantidad: Caja de 100
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Autoadhesivo
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 4 in
Tipo de producto Cubierta personalizada
Longitud (métrico) 15.2 cm
Anchura (métrico) 10.2 cm