Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de plástico con certificado ESD y puntas de boca plana
Código de producto. 15657418 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
11,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15657418 11,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15657418 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0738717
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pinzas con certificado ESD, reforzadas con fibra de carbono, ofrecen una excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.Estas pinzas son ideales para la manipulación de materiales sensibles como componentes electrónicos, piezas micromecánicas, vidr
  • Certificado ESD
  • Reforzado con un 30 % de fibras de carbono
  • Resistente al desgaste y a la abrasión
  • Resistencia rígida, alta resistencia a la tracción y a la flexión
  • Puntas de boca plana
  • Manipule los co
Especificaciones
Longitud (métrico) 11,5 cm
Material Plástico y fibra de carbono seguros contra ESD
Descripción Pinzas de plástico seguras para ESD
Para utilizar con (aplicación) Materiales sensibles, como componentes electrónicos, piezas micromecánicas, vidrio y sustratos cerámicos
Esterilidad No estéril
Estilo de punta Plano, puntas de boca plana