Learn More
Ertugliflozin, MedChemExpress
Beschreibung
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Ertugliflozin |
| CAS | 1210344-57-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H25ClO7 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | PF-04971729 |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 436.88 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?