Learn More
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer Glass Flask Heavy duty
Descripción
- Frascos de cristal Erlenmeyer de alta resistencia con bocas estrechas
- Disponible en capacidades de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
- Fabricado en vidrio E-438 Tipo 1 y Boro 3.3 resistente ASTM al calor
- Construcción de muros pesados
- Cumple con ISO la norma 1773
- Impreso con esmalte blanco duradero
- La llanta gruesa reforzada ayuda a reducir desconchados y roturas
- Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer de gran resistencia |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecho |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tratamiento de superficie | Ninguno |