Learn More
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer Glass Flask
Código de producto. 31937671
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Junta cónica estándar:
14/23
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
31937671 250 mL 29/32 paquete de 10
31937668 50 mL 14/23 paquete de 10
31937663 50 mL 29/32 paquete de 10
31937674 100 mL 14/23 paquete de 10
31937665 100 mL 29/32 paquete de 10
31937680 500 mL 29/32 paquete de 10
31937657 1000 mL 29/32 paquete de 10
31937660 2000 mL 29/32 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31937671 Proveedor Glassco Laboratory Equipments N.º de proveedor EU071.202.20
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Erlenmeyer glass flask with a joint for general laboratory use.
  • Erlenmeyer glass flasks with joints, ideal for mixing liquids
  • Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • NS 14/23 joints are available for 50 mL and 100 mL flasks
  • NS 29/32 joints are available for 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL flasks
  • Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
  • Complies with ISO 4797
  • Printed with durable white enamel
  • Chemical resistant
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo de producto Erlenmeyer Flask
Junta cónica estándar 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Joint
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Flat
Tratamiento de superficie None