Learn More
Glassco Laboratory Equipments Matraz de cristal Erlenmeyer
Código de producto. 31937665
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Junta cónica estándar:
14/23
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
31937665 100 mL 29/32 paquete de 10
31937668 50 mL 14/23 paquete de 10
31937663 50 mL 29/32 paquete de 10
31937674 100 mL 14/23 paquete de 10
31937671 250 mL 29/32 paquete de 10
31937680 500 mL 29/32 paquete de 10
31937657 1000 mL 29/32 paquete de 10
31937660 2000 mL 29/32 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31937665 Proveedor Glassco Laboratory Equipments N.º de proveedor EU071.202.14
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Matraz de vidrio Erlenmeyer con unión para uso general en laboratorio.
  • Frascos de vidrio Erlenmeyer con uniones, ideales para mezclar líquidos
  • Disponible en capacidades de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
  • Las uniones NS 14/23 están disponibles para matrazas de 50 mL y 100 mL
  • NS 29/32 las uniones están disponibles para matrazas de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
  • Fabricado en vidrio E-438 Tipo 1 y Boro 3.3 resistente ASTM al calor
  • Cumple con ISO la norma 4797
  • Impreso con esmalte blanco duradero
  • Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo de producto Matraz Erlenmeyer
Junta cónica estándar 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Mouth Style Junta
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tratamiento de superficie Ninguno