Learn More
Eppendorf™ Caja de puntas de pipeta de baja retención epTIPS™
Caja con codificador cromático para almacenar las puntas de pipeta epTIPS
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Las puntas de 0,1μL a 10 μL y 2μL a200 μL se suministran en pilas de cinco que se pueden esterilizar en autoclave como pila |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja |
Descripción
Colour coded box for storing epTIPS pipettor tips
- Transferencia sin contaminación de bandejas a la caja de recarga (caja epTIPS) en tapas de plástico
- Las gradillas se pueden esterilizar en autoclave
- También disponibles en calidad de «PCR clean», sin inhibidores de la PCR, ADN, ADNasa ni ARNasa
- Las puntas de 0.1 μl a 10 μl y de 2 μl a 200 μl se suministran en pilas de cinco que se pueden esterilizar en autoclave como pila
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Las puntas de 0,1μL a 10 μL y 2μL a200 μL se suministran en pilas de cinco que se pueden esterilizar en autoclave como pila | |
| Gradilla | |
| Retención baja |