Learn More
Fisherbrand™ Agitador magnético Microstirrer
Código de producto. 11765694 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11765694 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 11765694
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantiza una alta resistencia a agentes químicos. El agitador magnético Fisherbrand™ Microstiter es pequeño, sencillo y eficiente, mientras permanece frío incluso después de varios días de uso continuo.
Alta fiabilidad
  • El panel de control está protegido contra derrames de líquidos
  • Carcasa de acero resistente con revestimiento de epoxi
  • Larga vida útil
  • Admite matraces de hasta 5 litros
Aplicaciones útiles
  • Superficie clara para la visualización de las partículas y los cambios de color.
  • Permanece frío incluso después de varios días de uso continuo.
  • Diseñado específicamente para la microtitración.
  • Control de velocidad excelente incluso a velocidades bajas.
Sencillo y práctico
  • Regulación de velocidad de hasta 1100 rpm
  • Rango de frecuencia / tensión de red universal
  • Peso ligero
Especificaciones
Velocidad 1100 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Epoxi
Capacidad 5 L
Pantalla Analógico
Forma Cuadrada
Tensión 100/240 V
Vataje 0,6 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 48 x 120 x 128 mm (Al x An x F)
Altura (métrico) 48 mm
Anchura (métrico) 120 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 0,6 W
Frecuencia 50/60 Hz
Material metálica
Control de velocidad Control de velocidad excelente incluso a pocas revoluciones
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 0,55 kg