Learn More
BRAND™ Soporte para bolsa de alambre de acero
Código de producto. 11342560 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Solo soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11342560 Solo soporte cada uno
1 options
Código de producto. 11342560 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 759703
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con alambre de acero con revestimiento de epoxi. El soporte para bolsa de alambre de acero BRAND™ incluye patas de goma para evitar el deslizamiento. Disponible con bolsas de polipropileno o de poliamida.
  • Fabricado con alambre de acero con revestimiento de epoxi.
  • Los pies de goma evitan el deslizamiento.
  • Disponible con bolsas de polipropileno o poliamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con revestimiento de epoxi
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Bolsas desechables
Incluye Solo soporte
Material Cable de acero
Altura (métrico) 250 mm
Diámetro (métrico) 12 cm
Tipo de producto Soporte