Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de alambre
Código de producto. 11749128 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
15
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11749128 15 1 PCS
1 options
Código de producto. 11749128
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transporte o manipule muestras tapadas. La gradilla para tubos de alambre Fisherbrand™ incluye un fondo ranurado para mantener los tubos en posición vertical.
  • Gradillas de alambre de acero con revestimiento de epoxi y resistentes a productos químicos
  • Diámetro del pocillo: 18mm
  • Matriz: 3 x 5
  • Fondo ranurado
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (15 ml), Tubos (18 mm)
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Posiciones 15
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos y frascos cónicos, de fondo plano o redondo y de vidrio o de plástico
Para utilizar con (equipo) Tubos de 15 y 50 ml
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127 x 76 x 76mm
Longitud (métrico) 127 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 18 mm
Incluye Fondo ranurado
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 76 mm
matriz, red, conjunto 3 x 5
Anchura (métrico) 76 mm