Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para frascos de centrífuga con rejilla
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Botella (55 mm a 60 mm) |
| Material | Acero, epoxi |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte o manipulación de muestras |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes con un diám. máximo de 60 mm |
| Mostrar más |