Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de conexión de un pocillo
Código de producto. 11727285 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
1
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11727285 1 paquete de 5
1 options
Código de producto. 11727285
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene un solo tubo o conecte tantas gradillas individuales como necesite. Las gradillas de tubo de conexión de un pocillo Fisherbrand™ son ideales para espacios de trabajo reducidos. Diseñadas para sujetar de forma segura tubos cónicos y de fondo redondo de 50 ml. Fabricadas en polipropileno resistente y totalmente esterilizable en autoclave.
  • Almacenamiento resistente para tubo individual para un espacio de trabajo de sobremesa limitado
  • El anillo de base circular moldeado mantiene los tubos cónicos o de fondo redondo en su lugar
  • Las gradillas de interbloqueo se pueden utilizar como gradilla independiente o enlazadas para formar una línea
  • Para personalizar una gradilla de tubos solo tiene que conectar todas las gradillas que necesite
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo)
Admite Tubos (29 mm), Tubos (5 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Anillo
Apilables Sí, entrelazado
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 50 ml
N.° por paquete 5 unidad
Cantidad 5 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 83 x 70 x 67mm
Diámetro de la abertura (métrico) 29 mm
Tipo de producto Rack de tubos de conexión de un pocillo
Estantes 2 niveles
matriz, red, conjunto 1 x 1