Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre de acero de un pocillo
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Varios |
| Admite | Tubos (29 mm), Tubos (5 ml) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Circular |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 50 ml |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |