Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio transparente, tapa de rosca de PP blanca, parte superior cerrada
Código de producto. 12911001 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
40 ml
60 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12911001 60 ml paquete de 100
11500595 40 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12911001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incluye 100 viales y 100 tapones.
  • ND24
  • 24-400
  • Vidrio
  • Transparente
  • Polipropileno Tapón de rosca
  • Cubierta cerrada
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suminis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 60 ml
Septo Septos no incluidos
Para utilizar con (aplicación) COT (EPA)
Estilo de rosca 24-400
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 140 mm