Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio transparente, tapón de rosca de PP blanco, orificio central, septo de silicona/PTFE
Código de producto. 12990991 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
Material (revestimiento):
Silicona blanca/PTFE beige
Silicona natural/PTFE
Silicona natural/PTFE beige
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Material (revestimiento) Tamaño de la unidad
12990991 60 ml Silicona natural/PTFE paquete de 100
12970991 40 ml Silicona blanca/PTFE beige paquete de 100
12980991 60 ml Silicona blanca/PTFE beige paquete de 100
11510595 40 ml Silicona natural/PTFE paquete de 100
12901001 20 ml Silicona natural/PTFE beige paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12990991
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND24
  • 24-400
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo qu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona natural/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 60 ml
Para utilizar con (aplicación) COT (EPA)
Estilo de rosca 24-400
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 140 mm
Tipo de producto Vidrio hidrolítico (clase I)