Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio transparente, tapón de rosca de PP blanco, orificio central, septo de silicona/PTFE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona blanca/PTFE beige |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 27,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 40 ml |
| Septo | Silicona/PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | COT (EPA) |
| Estilo de rosca | 24-400 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |