Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio ámbar, tapón de rosca de PP blanco, orificio central, septo de silicona/PTFE
Código de producto. 12911251 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12911251 Ámbar paquete de 100
1 options
Código de producto. 12911251
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND24
  • 24-400
  • Vidrio
  • Ámbar
  • 40 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 27,5 mm
Material Vidrio hidrolítico (clase I)
Volumen (métrico) 40 ml
Para utilizar con (aplicación) COT (EPA)
Estilo de rosca 24-400
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Kit de viales de EPA