Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca EPA
Código de producto. 10758874 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
30 mL
40 mL
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
10758874 30 mL Transparente paquete de 100
10465982 40 mL Transparente paquete de 100
10000782 20 mL Transparente paquete de 100
10458082 20 mL Ámbar paquete de 100
11510585 30 mL Ámbar paquete de 100
11530585 40 mL Ámbar paquete de 100
11540585 60 ml Transparente paquete de 100
11550585 60 ml Ámbar paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10758874
Cantidad Precio
1 81.55€ / paquete de 100
10 73.40€ / paquete de 100
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Amplia gama de viales EPA de vidrio transparente y ámbar.
  • Los viales EPA pueden suministrarse con un certificado de limpieza
  • Los viales EPA se pueden adquirir con cualquier tipo de cierre de rosca ND24 ya enroscado
  • Vidrio ámbar y transparente
  • Disponible en 20 ml, 30 ml, 40 ml y 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cuello de rosca
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 30 mL
Para utilizar con (aplicación) COT (EPA)
Estilo de rosca 24-400
Altura (métrico) 72,5 mm