Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Entris™ II Essential
Código de producto. 16314748 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
Calibración:
Interno
Sin calibración interna
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Calibración Tamaño de la unidad
16314748 60 g Interno 1 unidad
16384738 60 g Sin calibración interna 1 unidad
16324688 120 g Sin calibración interna 1 unidad
16354688 120 g Interno 1 unidad
16384698 220 g Sin calibración interna 1 unidad
16314708 220 g Interno 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16314748 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor BCE64I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2474.47€
    2180.00€ / paquete de 1
    Ahorro 294.47€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
  • Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
  • Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
  • Protección contra sobrecarga
  • Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
  • Evita la contaminación cruzada
  • Diseño de fácil limpieza
  • Piezas fáciles de retirar
  • Cortavientos eficaz
  • Minimiza los errores de pesaje causados por muestras cargadas electrostáticamente utilizando piezas de vidrio con revestimiento especial, mientras que isoCAL (calibración y ajuste internos) garantiza la fiabilidad total de los resultados de pesaje exactos
  • Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
  • Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
  • Cómodo plug-and-play
  • Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
  • Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
  • 12 aplicaciones integradas
  • Impresión conforme a GLP/GMP
  • Métodos de conectividad modernos
  • Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad Certificado CSA número 80000336/CE
Tipo de conexión USB C de 9 pines
Capacidad 60 g
Tipo de pantalla Pantalla LED intuitiva y resistente al desgaste con tecnología táctil
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Plato de pesaje, soporte de plato, fuente de alimentación con adaptadores específicos para cada país, protector contra corrientes de aire, para modelos con cortavientos analítico
Material PBT, vidrio, acero inoxidable
Modelo Balanzas analíticas
Repetibilidad 0,1 mg
Tiempo de estabilización 1,5 s
Tipo Balanza analítica
Longitud (métrico) 317 mm
Anchura (métrico) 219 mm
Altura (métrico) 345 mm
Peso (métrico) 7,7 kg
Requisitos eléctricos 100/240 VAC (±10%)
Legal for Trade Class I