Learn More
Enrofloxacin, Thermo Scientific™
A plant fungicide and antibacterial agent
77.20€ - 260.00€
| CAS | 93106-60-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H22FN3O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 359.40 |
| Número MDL | MFCD00792463 |
| Clave InChI | SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| PubChem CID | 71188 |
| ChEBI | CHEBI:35720 |
| Nombre IUPAC | 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| SMILES | CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15442869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60023.06 |
5g |
77.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15452869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60023.14 |
25g |
260.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsEnrofloxacin is a broad spectrum antibiotic bactericidal agent used in veterinary medicine to treat animals afflicted with certain bacterial infections.
Solubility
Soluble in chloroform. Slightly soluble in water. Also soluble in dilute KOH
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
| 93106-60-6 | |
| 359.40 | |
| SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N | |
| 71188 | |
| 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| C19H22FN3O3 | |
| MFCD00792463 | |
| 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid | |
| CHEBI:35720 | |
| CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O |
Especificaciones
| Enrofloxacin | |
| White to Yellow | |
| MFCD00792463 | |
| 14,3592 | |
| Soluble in chloroform; Slightly soluble in water; Also soluble in dilute KOH | |
| CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O | |
| 359.40 | |
| CHEBI:35720 |
| 93106-60-6 | |
| C19H22FN3O3 | |
| 5307824 | |
| 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid | |
| SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid | |
| 71188 | |
| 359.39 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1993650
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold