Descripción
- ASTM Certificado D6978
- Sin látex y 100 % libre de aceleradores químicos para eliminar el riesgo de alergia al látex tipo I y minimizar las alergias químicas tipo IV y las sensibilidades cutáneas.
- Presentando SENSOPRENE™ Tecnología para ofrecer un guante más delgado pero robusto para mayor comodidad y durabilidad.
- Hasta un 30 % más delgados que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar para una mayor sensibilidad táctil y destreza.
- Suave con acabado microtexturizado para un manejo y agarre seguros del instrumento.
- Probado para su uso con medicamentos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos utilizados en hospitales poliisoprenos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 5,51 ±1,18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,14 ±0,03 milímetros |
| Mostrar más |