Learn More
Ansell ENCORE™ Guantes quirúrgicos de látex
Código de producto. 17853672 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17853672 7,5 50 pares
17803782 5,5 50 pares
17853592 8 50 pares
17863782 7 50 pares
17833782 6.5 50 pares
17853752 8,5 50 pares
17893782 9 50 pares
17853782 6 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17853672 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330113075
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Guante quirúrgico verde de látex sin polvo para enguantado doble sin esfuerzo y cambios intraoperatorios.
  • ASTM D3577, ASTM Certificado D7160
  • Contiene glicerol y dimeticona como agentes humectantes para ayudar a retener la humedad y rehidratar la piel.
  • El acabado de la superficie exterior de baja fricción ofrece una colocación sin esfuerzo y una comodidad óptima cuando se usan guantes dobles.
  • Color verde para facilitar la identificación de una rotura de guante.
  • DERMASHIELD™ El recubrimiento interno tecnológico, junto con el humectante incorporado, facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7.48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.48 ±1,18 mil
Grosor (métrico) 0,19 ±0,03 milímetros
Modelo ENCORE-330113
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 303 mm