Descripción
- ASTM D3577, ASTM Certificado D7160
- Contiene glicerol y dimeticona como agentes humectantes para ayudar a retener la humedad y rehidratar la piel.
- El acabado de la superficie exterior de baja fricción ofrece una colocación sin esfuerzo y una comodidad óptima cuando se usan guantes dobles.
- Color verde para facilitar la identificación de una rotura de guante.
- DERMASHIELD™ El recubrimiento interno tecnológico, junto con el humectante incorporado, facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 ±0,02 milímetros |
| Mostrar más |