Learn More
Descrizione
- ASTM D3577, ASTM Certificado D7160
- Un 20 % más delgados que los guantes de látex sin polvo estándar de Ansell
- Alta sensibilidad táctil y destreza preferidas para procedimientos delicados.
- Los exclusivos moldes de guantes anatómicos proporcionan guantes quirúrgicos diseñados para una mayor comodidad y movimiento para ayudar a reducir la fatiga de las manos.
- El color marrón disminuye el resplandor quirúrgico.
- Opción de usarlo como guante interior cuando se usan guantes dobles para una fácil detección de infracciones
- El revestimiento interno permite colocarlo y quitarlo fácilmente con las manos secas o húmedas, ya sea la primera vez que se lo pone o durante cambios intraoperatorios.
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Marrón |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 ±0,02 milímetros |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?