Descripción
- ASTM D3577, ASTM Certificado D7160
- Un 20 % más delgados que los guantes de látex sin polvo estándar de Ansell
- Alta sensibilidad táctil y destreza preferidas para procedimientos delicados.
- Los exclusivos moldes de guantes anatómicos proporcionan guantes quirúrgicos diseñados para una mayor comodidad y movimiento para ayudar a reducir la fatiga de las manos.
- El color marrón disminuye el resplandor quirúrgico.
- Opción de usarlo como guante interior cuando se usan guantes dobles para una fácil detección de infracciones
- El revestimiento interno permite colocarlo y quitarlo fácilmente con las manos secas o húmedas, ya sea la primera vez que se lo pone o durante cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Marrón |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,19 ±0,02 milímetros |
| Show More |