Descripción
- ASTM D3577, ASTM Certificado D6978
- La fórmula patentada del guante proporciona un guante quirúrgico suave y sensible, pero a la vez resistente.
- Tratamiento de superficie exterior único, liso y antideslizante para un buen manejo y agarre del instrumento.
- DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 8,27 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,21 ±0,02 milímetros |
| Mostrar más |