Learn More
Day Impex™ Contenedor de acero esmaltado
Descripción
- Seguro para usarlo con todos los gases líquidos e ideal para trampas frías
- Atractivo recipiente exterior de acero esmaltado con horno azul
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 106 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizar para gas líquido o como trampa de frío |
| Altura interior (métrico) | 235 mm |
| Altura (métrico) | 275 mm |
| Capacidad (métrico) | 1.1L |
| Fondo interior (métrico) | 235 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 75 mm |
| Material | Acero esmaltado |