Learn More
Enalaprilat, Thermo Scientific™
The active metabolite of enalapril
143.00€ - 351.00€
| CAS | 76420-72-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H24N2O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 348.399 |
| Número MDL | MFCD00865786 |
| Clave InChI | LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N |
| Sinónimo | enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm |
| PubChem CID | 5462501 |
| ChEBI | CHEBI:4786 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| SMILES | CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63392.MA |
10mg |
143.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15455639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63392.MF |
50mg |
351.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsEnalapril is a ACE (angiotensin-converting enzyme) inhibitor, suggested to be more potent than Captopril (sc-200566). Studies indicate that Enalapril downregulates the expression of IL-β, IL-6, and NF-κB. Further studies show that Enalapril upregulates the expression of VEGF and heme oxygenase-1. Enalaprilat reports demonstrate that the compound has some antioxidant activity, which does not include the PKC-NADPH oxidase pathway.
Solubility
Soluble in water with heating (∼60°C)
Notes
Store in a cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
| 76420-72-9 | |
| 348.399 | |
| LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N | |
| 5462501 | |
| (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| C18H24N2O5 | |
| MFCD00865786 | |
| enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm | |
| CHEBI:4786 | |
| CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O |
Especificaciones
| Enalaprilat | |
| C18H24N2O5 | |
| 14,3568 | |
| Soluble in water with heating (∽60°C) | |
| CC(C(=O)N1CCCC1C(=O)O)NC(CCC2=CC=CC=C2)C(=O)O | |
| 348.399 | |
| CHEBI:4786 |
| 76420-72-9 | |
| MFCD00865786 | |
| enalaprilat, enalapril acid, enalaprilate, enalaprilatum, enalapril diacid, enalaprilic acid, enalaprilat anhydrous, n-1s-1-carboxy-3-phenylpropyl-l-alanyl-l-proline, unii-q508q118jm | |
| LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N | |
| (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid | |
| 5462501 | |
| 384.42 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 278-459-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures