Learn More
BIOTIX™ Vacío Optimus Rack para CleanPak y recargas de expulsión de punta
Código de producto. 30216550
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
De 10 a 300 μL
De 1000 a 1250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30216550 De 1000 a 1250 μL paquete de 10
30216529 De 10 a 300 μL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30216550 Proveedor BIOTIX™ N.º de proveedor 63300152
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
BIOTIX™ Vacío Optimus Rack para CleanPak y Tip Eject Reloads es compatible con CleanPak y TipEject Se recarga para facilitar su transferencia y almacenamiento.
  • Cierre de bloqueo para asegurar las puntas durante el transporte
  • Diseño de bisagra de 180 grados para un pipeteo multicanal cómodo
  • SBS La huella se puede utilizar como un yacimiento de automatización de 96 pozos con pozos piramidales
  • Totalmente autoclavable para múltiples usos con CleanPak y recargas Tip Eject
Información de órdenes
10 rejillas/paquete
Certifications
ISO 9001:2015, Certificado libre de DNASA, RNASA, endotoxinas/pirógenos, inhibidores de PCR. El producto esterilizado está certificado a 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1000 a 1250 μL Optimus Estante vacío
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Puntas de pipeta (20 a 300 μL, D300)
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) uTIP y xTIP4 Recargas
Para utilizar con (equipo) CleanPak y TipEject
Cantidad 10 gradillas/paq.
Tamaño De 1000 a 1250 μL
Longitud (métrico) 130 mm
Incluye Base y tapa
Tipo de producto Recipiente de recarga vacío con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12