Learn More
BIOTIX™ Vacío Optimus Rack para CleanPak y recargas de expulsión de punta
Código de producto. 30216529
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
De 10 a 300 μL
De 1000 a 1250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30216529 De 10 a 300 μL paquete de 10
30216550 De 1000 a 1250 μL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30216529 Proveedor BIOTIX™ N.º de proveedor 63300151
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
BIOTIX™ Vacío Optimus Rack para CleanPak y Tip Eject Reloads es compatible con CleanPak y TipEject Se recarga para facilitar su transferencia y almacenamiento.
  • Cierre de bloqueo para asegurar las puntas durante el transporte
  • Diseño de bisagra de 180 grados para un pipeteo multicanal cómodo
  • SBS La huella se puede utilizar como un yacimiento de automatización de 96 pozos con pozos piramidales
  • Totalmente autoclavable para múltiples usos con CleanPak y recargas Tip Eject
Información de órdenes
10 rejillas/paquete
Certifications
ISO 9001:2015, Certificado libre de DNASA, RNASA, endotoxinas/pirógenos, inhibidores de PCR. El producto esterilizado está certificado a 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 10-300 μlitros Optimus Estante vacío
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Puntas de pipeta
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) uTIP y xTIP4 Recargas
Para utilizar con (equipo) CleanPak y TipEject
Cantidad 10 gradillas/paq.
Tamaño De 10 a 300 μL
Longitud (métrico) 130 mm
Incluye Base y tapa
Tipo de producto Recipiente de recarga vacío con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12