Learn More
Merck Millipore Sobres de limpieza RoClean™ para sistemas de purificación de agua Millipore
Mantenga su sistema de purificación limpio con los sobres RoClean fáciles de usar.
Descripción
Descripción
  • Para la limpieza de membrana OI en sistemas de purificación de agua Elix™, Milli-RO™, Milli-RX™ y Millipore™ RiOs™ de bajo volumen
  • Disponibles en fórmulas ácidas (ROClean A) y básicas (ROClean B)
†For details, see Catalog 2004/05.