Learn More
Merck Millipore Depósito de almacenamiento de agua pura
Seleccione un depósito de almacenamiento de agua pura Millipore para almacenar agua purificada sin comprometer la calidad.
Descripción
Descripción
Choose a Pure Water Storage Reservoir to store purified water without compromising quality.
Características clave
  • La construcción de polietileno minimiza los extraíbles que pueden contaminar el agua
  • La forma cilíndrica minimiza el área de contacto con el agua
  • La superficie interior lisa evita la formación de biopelícula
  • El fondo cónico permite un drenaje completo para una limpieza e higienización eficientes
  • La tapa herméticamente sellada en la apertura grande del depósito impide la filtración de aire en el depósito y facilita el saneamiento manual
Características de llenado y dispensación
  • La varilla de sensor flotante activa el llenado automático del depósito
  • El agua se alimenta por el fondo del depósito para evitar la absorción de CO2
  • Dos válvulas inferiores permiten la conexión directa al sistema de pulido con agua y al lavador de instrumental de vidrio
  • El agua se dispensa a través de la válvula de la parte delantera del depósito
Características opcionales
  • Filtro de ventilación (disponible por separado) que ofrece protección frente a impurezas
  • Los depósitos de 30, 60 100 l se pueden montar en la pared (se necesita el soporte de montaje en pared TANK FIX01)
  • Módulo de higienización automática (A.S.M.) disponible por separado para reducir los niveles de bacterias
  • Bomba de distribución opcional para administrar continuamente agua bajo presión
  • El sensor del detector de agua (disponible por separado) detecta agua en la mayoría de superficies, como suelos y mesas de laboratorio