Learn More
Merck Cassette de monitor vacío para monitores de análisis de aerosoles de 37mm
Descripción
- Monitores de análisis de aerosoles vacíos
- Para uso con tipo MF (ésteres de celulosa mixtos) Millipore filtros
Los monitores de análisis de aerosoles de 37 mm de Millipore son portafiltros de plástico transparentes y desechables para usar con el tipo MF (ésteres de celulosa mixtos). Millipore filtros. Un soporte de celulosa fino sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro.
Un diseño de tres partes mantiene sujeto el filtro cuando la sección superior se retira para el muestreo de aerosoles. El valor de recuento de partículas de fondo medio (ABC) se indica en cada paquete de monitor.
Aplicaciones:
Los monitores de análisis de aerosoles están disponibles con 0,45 μm y 0,8 μMembranas de ésteres de celulosa m. Los monitores con el mismo peso contienen dos filtros con un peso igual a 0,1 mg, lo que elimina el pesaje previo de los filtros de ensayo en el análisis gravimétrico.
Información de órdenes
Embalaje a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carcasa de monitor de análisis de aerosoles |
| Material | Poliestireno |
| Tipos de conector | Luer Slip hembra |
| Para utilizar con (equipo) | EMD Millipore Monitor de análisis de aerosoles (37 mm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para recargar el cassette con los filtros adecuados |
| Incluye | Cassette de monitor vacío con anillos y tapones |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.