Learn More
Electrothermal™ Manta calefactora eléctrica Stuart™ serie EM
Utilice estas mantas térmicas para una gran variedad de aplicaciones. Las mantas calefactoras eléctricas Bibby Scientific™ Stuart™ serie EM ofrecen una transferencia de calor máxima a la muestra gracias a un excelente aislamiento alrededor del cartucho y una buena cobertura de matraz.
Especificaciones
Tensión 230 V
Incluye Pinzas
Material Caja exterior de polipropileno
Tipo de producto EM
Temperatura (métrico) 450 °C
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Utilice estas mantas calefactoras para una gran variedad de aplicaciones.Las mantas calefactoras eléctricas serie EM ofrecen una transferencia de calor máxima a la muestra gracias a un excelente aislamiento alrededor del cartucho y una buena cobertura de matraz.
  • Las mantas calefactoras más seguras del mercado
  • Se utilizan con matraces de fondo redondo de 50 ml a 500 ml
  • Diseño innovador para evitar que la carcasa exterior se caliente
  • Se utilizan con matraces de fondo redondo de 50 ml a 5 l
  • Temperatura máxima de elemento de 450 °C
  • Controlador integrado
  • Cartucho de calefacción con aislante reemplazable
  • Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
230 V
Caja exterior de polipropileno
450 °C
50/60 Hz
Pinzas
EM
Aplicaciones de calentamiento en el laboratorio, transferencia máxima de calor con un riesgo mínimo de rotura del matraz