Learn More
Bibby Scientific™ Mesa de secado de portaobjetos de aluminio con revestimiento de polvo Electrothermal™
Código de producto. 11748392
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Mesa de deshidratación de portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11748392 Mesa de deshidratación de portaobjetos cada uno
1 options
Código de producto. 11748392 Proveedor Bibby Scientific™ N.º de proveedor 4857306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.62€
    564.96€ / paquete de 1
    Ahorro 84.66€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ayuda en la preparación de portaobjetos de microscopio en la fase de montaje de muestras. Bibby Scientific™ Electrothermal™ acepta hasta 50 portaobjetos y cuenta con la función de secar portaobjetos en diferentes orientaciones.
El banco de secado de portaobjetos de gran éxito en ventas ayuda en la preparación de portaobjetos de microscopio en la fase de montaje de muestras. Sirve como complemento para el dispensador de cera de parafina y el baño de montaje de cera de parafina para proporcionar un equipo completo de muestreo de cera parafina para laboratorios modernos. Acepta hasta 50 portaobjetos y da la posibilidad de secar los portaobjetos en diferentes orientaciones: a través de las barras de soporte de secado, en ángulo con las barras o en horizontal sin las barras.
  • Capacidad para hasta 50 portaobjetos
  • Los portaobjetos se pueden disponer en el banco en diferentes orientaciones
  • Regulador de energía integrado que controla la temperatura hasta 100 °C
Especificaciones
Tipo de producto Mesa de deshidratación de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 50
Material Aluminio recubierto de polvo
Para utilizar con (aplicación) Secado de varios portaobjetos de microscopio en la fase de montaje de muestras y complementa al dispensador de parafina electrotérmico y al baño de montaje de parafina electrotérmico proporcionando un conjunto ideal de equipo de preparación de muestras para el laboratorio de histología moderno
Incluye Enchufes para Reino Unido y UE
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 100 °C
Fondo (métrico) 180 mm
Altura (métrico) 95 mm
Anchura (métrico) 390mm
Tensión 230 V
Vataje 150 W