Learn More
BTX™ Cubetas de electroporación Plus™
Código de producto. 15437270
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
90 μl
400 μl
800 μl
Anchura de la separación (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Gris
Cantidad:
10 paq.
24 paq., 100 uds.
50 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2400
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Anchura de la separación (métrico) Color del tapón Cantidad Tamaño de la unidad
15437270 90 μl 1 mm Gris 50 paq. paquete de 50
15477270 90 μl 1 mm Gris 10 paq. paquete de 10
15407280 90 μl 1 mm Gris 24 paq., 100 uds. paquete de 2400
15487270 400 μl 2 mm Azul 10 paq. paquete de 10
15417280 400 μl 2 mm Azul 24 paq., 100 uds. paquete de 2400
15447270 400 μl 2 mm Azul 50 paq. paquete de 50
15497270 800 μl 4 mm Amarillo 10 paq. paquete de 10
15427280 800 μl 4 mm Amarillo 24 paq., 100 uds. paquete de 2400
15457270 800 μl 4 mm Amarillo 50 paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15437270 Supplier BTX™ Supplier No. 450124
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Electroporación Cuvettes Plus™ para uso en electroporación y electrofusión de células de bacterias, levaduras, insectos, plantas y mamíferos.
  • Las cubetas y el soporte de seguridad protegen tanto al usuario como a la muestra
  • Compatible con muchos electroporadores disponibles en el mercado
  • Las cubetas están moldeadas con electrodos de aluminio pulido incrustados y se irradian con rayos gamma para garantizar la esterilidad.
  • BTX™ Las cubetas pueden obtener intensidades de campo elevadas de hasta 25,0 kV/cm
  • Hay tres tamaños de espacio entre electrodos disponibles: 1 mm para bacterias y levaduras, 2 mm para todos los tipos de células y 4 mm para células de mamíferos.
  • Las tapas de cubeta redondas son resistentes a fugas y permiten una extracción rápida y sencilla con un solo dedo.
  • Hay disponible un soporte para cubetas de 20 posiciones (se debe pedir por separado).
  • BTX™ Las cubetas desechables Plus no requieren mantenimiento.
    • Simplemente deséchelo con cuidado después de usarlo.
Para paquetes de 10 y 50, las cubetas se envuelven individualmente en un paquete que incluye una cubeta desechable y una pipeta de transferencia estéril, lo que permite una extracción rápida y sencilla de la muestra después de la electroporación.
Para paquetes a granel, las cubetas se envasan en 24 bolsas que contienen 100 cubetas por bolsa sin pipetas de transferencia.
Specifications
Esterilidad Estéril
Tipo Cubeta de electroporación
Desechables Un solo uso
Capacidad (métrico) 90 μl
Material Aluminio pulido
Color del tapón Gris
Incluye 50 cubetas envueltas individualmente, pipeta estéril para retirar la muestra después de la electroporación
Cantidad 50 paq.
Anchura de la separación (métrico) 1 mm
Para utilizar con (equipo) BTX Generadores, sistemas de pulsadores genéticos y micropulsadores BIORAD
Para utilizar con (aplicación) Electroporación de bacterias