Learn More
Fisherbrand™ Sistema de gel horizontal MultiSUB96 Midi
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
Los sistemas de electroforesis en gel horizontal MultiSUB combinan un consumo económico de tampón y gel sin comprometer la resolución y la velocidad de separación. La fundición a prueba de fugas se simplifica mediante módulos de fundición, mientras que el tamaño ultracompacto minimiza los requisitos de espacio en la mesa de trabajo.
MultiSUB Midi 96 es ideal para la electroforesis de alto rendimiento de productos de PCR o muestras que contienen un número reducido de bandas de ADN. El formato Midi 96 puede alojar muestras de una microplaca de 96 pocillos estándar, con carga directa que utiliza pipetas de 8 canales. El diseño de desviación de los pocillos permite una longitud máxima de desplazamiento de 1,8 cm por pocillo, lo que mejora la separación.
- Diseñado para la carga de muestras de ADN de placas multipocillo
- Ideal para la electroforesis de alto rendimiento
- El tiempo medio de funcionamiento oscila entre 15 y 30 minutos
- Formato de microplaca directo para una fácil identificación de carriles
- Peines compatibles con pipetas multicanal para una carga rápida
- Incluye la unidad depósito/tapa/electrodo MultiSUB Midi96, bandeja UV de 10 × 12 cm, pie de bloqueo (muestra de 12 × 8 cm, peines de 1 mm de grosor), módulos de fundición
Specifications
Specifications
| Color | Tapa azul, depósito transparente, peines de bloqueo blancos/rojos, electrodos rojos/negros |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis de alto rendimiento |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas de 8 canales, placas de 96 pocillos |
| Tipo | Sistema de electroforesis en gel horizontal |
| Dimensiones del gel | 10 x 12 cm |
| Incluye | Unidad depósito/tapa/electrodo MultiSUB Midi 96, bandeja UV de 10 × 12 cm, peine de bloqueo (muestra de 12 × 8 cm, peines de 1 mm de grosor), módulos de fundición |
| Material | Plástico moldeado por inyección |
| N.° de pocillos | 96 muestras y 1 carril marcador |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 1 mm (peines) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.