Learn More
Fisherbrand™ Balanza electrónica
Código de producto. 15979345 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modelo:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tamaño de la unidad
15979345 2200 g FPOS2201 cada uno
15959345 220 g FPOS222 cada uno
15969345 620 g FPOS622 cada uno
15989345 4200 g FPOS4201 cada uno
15999345 6200 g FPOS6201 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15979345
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Balanza electrónica diseñada para gestionar una amplia gama de aplicaciones de pesaje con características como tiempo de estabilización rápido, protección contra sobrecarga a cuatro veces su capacidad nominal y funcionamiento sencillo.
  • Aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Capacidad 2200 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.100000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Incluye AC Adaptador
Linealidad 0.200000 g
Modelo FPOS2201
Repetibilidad 0.100000 g
Tiempo de estabilización 1.000 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Garantía 2 años
Modos de pesaje Quilate, Grano, Gramo, Kilogramo, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, Libra:Onza
Dimensiones (Pr x An x Al) 230 x 204 x 70 mm (9,1 x 8 x 2,8 in.)
Anchura de la cubeta (imperial) 7,5 in.
Anchura de la cubeta (métrico) 190 mm
Fondo de la cubeta (imperial) 5,7 in.
Fondo de la cubeta (métrico) 144 mm
Peso (imperial) 2,2 lb.
Peso (métrico) 1 kg