Descripción
- Electrodo combinado sensible a iones con superficie plana intercambiable de membrana sólida
- El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
- Tiempo de análisis generalmente inferior a un minuto
- Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
- La calibración se debe realizar con la mayor frecuencia posible (al menos una vez al día) a la misma temperatura que la muestra
- Temperatura de medición de 0 a 50 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo combinado sensible a iones con membrana sólida |
| Membrana | Membrana sólida |
| Incluye | Membrana, solución electrolítica y junta. |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0° C a 50° C |
| Tipo | EAI combinado |