Learn More
Kolmi Hopen™ Bata SMS elástica con cuello y cremallera
Código de producto. 17750119 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17750119 Extra grande paquete de 50
17740119 Grande paquete de 50
17760119 XXL paquete de 50
17770119 XXXL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17750119 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor 40.507/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    138.20€ / paquete de 50
    Ahorro 8.80€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La película de polietileno de estas batas permite reducir la liberación de partículas de fibras en el lugar de trabajo industrial.
  • Single use, anti-static hygiene gown provides the user with full body protection
  • Protects against activity related soiling and contamination
  • Microporous, polyethylene lining is comfortable, and waterproof
Especificaciones
Tipo de producto Hygiene Gown
Tamaño Extra grande
Sexo Unisex
Material SMS, Polietileno, Microporous Polyethylene Laminate
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elastic
Desechables Un solo uso
Esterilidad Non-sterile
N.º de bolsillos None
Tipo de costura Sewn
Certificaciones/conformidad Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001, EN 1149-5
Para utilizar con (aplicación) Category 1 Personal Protective Equipment
Tipo de empaquetado Individual, Bag
Peso (métrico) 65 g/m2
Estructura Made in China