Descripción
- El polipropileno ligero está revestido con una película de polietileno para un mejor sellado hidrófobo
- Con collar y puños elásticos
- Adecuado para entornos protegidos.
- Envasado individualmente para una higiene y distribución controladas
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Material | SMS, Polietileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Desechables | Sí |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001, EN 1149-5 |
| Peso (métrico) | 65 g/m2 |
| N.° por paquete | 50 paq. |