Learn More
Ansell Guantes de trabajo industrial con revestimiento de poliuretano EDGE™ 48-126
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Un guante económico de uso ligero con características de calidad
- La estructura sin costuras garantiza la comodidad y refuerza la seguridad.
- El poliéster de calibre 15 ofrece flexibilidad y movilidad.
- Alta sensibilidad táctil en entornos secos o ligeramente grasos
- El color oscuro oculta la suciedad para una vida útil prolongada.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad | Compatible con REACH |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 388:2016 4121A |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Clasificación | Guantes industriales |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Mostrar más |