Description
- EN nivel 4 de resistencia a la abrasión
- Resistente a roturas
- Buen agarre para mejorar la productividad
- Muestra rápidamente la contaminación por suciedad.
- Estructura sin costuras para garantizar la comodidad y fomentar la seguridad.
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Categoría ll; Compatible con REACH |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
| Tamaño | 10 |
| Show More |