Learn More
Ansell EDGE™ Guantes de poliéster recubiertos de poliuretano 48-125
Código de producto. 16337721 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
16337721 8 12 pares
16317721 6 12 pares
16327721 7 12 pares
16347721 9 12 pares
16357721 10 12 pares
16367721 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16337721 Supplier Ansell Supplier No. 48125080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.80€
    17.31€ / 12 pares
    Ahorro 8.49€
    32% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
El revestimiento de poliuretano en la palma y los dedos proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión, así como capacidades de agarre mejoradas.
  • EN nivel 4 de resistencia a la abrasión
  • Resistente a roturas
  • Buen agarre para mejorar la productividad
  • Muestra rápidamente la contaminación por suciedad.
  • Estructura sin costuras para garantizar la comodidad y fomentar la seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Categoría ll; Compatible con REACH
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Poliéster
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño 8
Para utilizar con (aplicación) Inspección, manipulación general y embalaje
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Smooth
Material de revestimiento Polyester
Serie 48-125
Yarn Gauge 15
Longitud (imperial) 8.46 to 10.63 in.
Longitud (métrico) 215 to 270 mm
Línea de productos EDGE