Learn More
Gilac™ Caja de pedales económica con ruedas
Description
- Compacto a pesar de su gran capacidad (60 L), se adapta a todos los espacios.
- Tamaño medio (80, 120 L), recoge una cantidad significativa de residuos y es adaptable a todos los espacios.
- Montado sobre ruedas de plástico (55 mm de diámetro) para facilitar el movimiento.
- Asa recta para facilitar el manejo.
- Dimensiones:
- 700 mm de altura, 490 mm de profundidad, 380 mm de ancho
- 735 mm de altura, 490 mm de profundidad, 415 mm de ancho
- 875 mm de altura, 510 mm de profundidad, 425 mm de ancho
- Uso en interiores.
- Paredes opacas.
- La tapa azul se abre con un pedal para evitar contaminaciones. Cumple con HACCP.
- Mango recto y dos ruedas (55 mm de diámetro) para facilitar el movimiento.
- Estructura y ruedas hechas de HDPE: un material duradero y libre de óxido.
- Alta resistencia a temperaturas desde -40 °ºC hasta +90 °ºC.
- Fácil de limpiar con un chorro de agua.
- Entregado en piezas con instrucciones de montaje.
- 100% reciclable.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Capacidad (imperial) | 17,69 gal. |
| Color | Blanco, Verde |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Cubo de residuos |