Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación plana de politetrafluoroetileno (PTFE) económica
Código de producto. 11587572 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12mm
25mm
40mm
50 mm
Diámetro (métrico):
3mm
8mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11587572 12mm 3mm paquete de 10
11785134 25mm 8mm paquete de 100
11597572 25mm 8mm paquete de 10
11517582 50 mm 8 mm paquete de 10
11775134 12mm 3mm paquete de 100
11507582 40mm 8mm paquete de 10
10373692 40mm 8mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11587572
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación magnética de PTFE económica con forma lisa es apta para una amplia gama de condiciones, precios bajos de un fabricante que produce en masa.
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora magnética plana de PTFE económica funciona bajo una amplia gama de condiciones, a precios bajos de un fabricante de gran volumen.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 0,5 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 12mm
Material PTFE
Cantidad 10/Paq.
Tipo Barra agitadora